Documentos Principais
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 444,00
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 444,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
Características
Flexible
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H37774-0101
C × diâmetro
53 mm × 12.5 mm
Comprimento
13 in.
Descrição geral
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)