Documentos Principais
CLS4840
Corning® microvolume pipet tips
0.2-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
0.2—10 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
embalagem
bag of 1000
case of 10000
fabricante/nome comercial
Corning 4840
faixa de volume
0.2-10 μL
volume
0.2—10 μL
compatibilidade
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Descrição geral
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)