AXYTGL200RD57RS
Gel cutting tips
O.D. 0.57 mm, round, racked, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Corning TGL-200RD-57-R-S
embalagem
pkg of 2x200tips/cs
D.E.
0.57 mm
tamanho
200 μL
volume
200 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)