Documentos Principais
CLS3884
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 6.545,00
R$ 6.545,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 6.545,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
R$ 6.545,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
(NBS)
embalagem
bag of 25
pkg of 25 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3884
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume do poço
190 μL
poços
96 wells , half area
volume de trabalho
25-125 μL
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
NBS (non-binding surface)
Descrição geral
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)