Documentos Principais
CMT93/69
86082106, mouse colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
CMT93/69, 86082106
fonte biológica
mouse colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 40
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse C57BL/1CRF rectum carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derivative of CMT93. Cells grow in coherent clumps.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Exoneração de responsabilidade
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)