Merck
Pular para
040-50
Freezing Medium (50 ml)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
040-50HEMSCM011SF005
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)