PANC-1 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87092802, human pancreas, Epithelial
Sinônimo(s):
PANC1 Cells, Panc-1-P Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human pancreas
embalagem
tube of 5 μg 87092802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87092802-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, hypertriploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.