CAS9D10AP
CRISPR Cas9-D10A Nickase Plasmid
Sinônimo(s):
CAS9D10A Plasmid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
embalagem
vial of 50 μL
concentração
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicação(ões)
CRISPR
Promotor
Promoter name: CMV
Seleção
kanamycin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características e benefícios
Componentes
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Princípio
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Typical transfection concentrations used in literature are in the ranges of >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of Cas9-D10A plasmids combined with >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of U6-gRNA plasmids. (All dosages above assume 0.5 to 1 million cells nucleofected)
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
A Genômica avançada da Sigma-Aldrich® é o principal fornecedor de tecnologias de edição e silenciamento gênicos, incluindo CRISPR, Cas9, RNA-guia sintético (sgRNA) e nucleases dedo de zinco (ZFN).