Documentos Principais
ZTC04S
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
C4 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Sinônimo(s):
Pipette Filter Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
volume do leito:
0.6 μL
espessura:
15 μm
DI da ponta:
3.375 mm
ponta C:
31 mm
ponta D.E.:
5.8 mm
volume da ponta:
10 μL
esterilidade:
non-sterile
fabricante/nome comercial:
ZipTip®
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
silica resin
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
ZipTip®
Parâmetros
4-70  °C temperature
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
volume do leito
0.6 μL
espessura
15 μm
DI da ponta
3.375 mm
ponta C
31 mm
ponta D.E.
5.8 mm
volume da ponta
10 μL
tamanho de poro
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
capacidade
3.3 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Outras notas
Automation Compatible: No
Informações legais
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Conteúdo relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.