CLS3567
Corning® disposable vent cap for GL45 plastic spinner flasks
vented cap for GL45 plastic spinner flasks, polyethylene, sterile, 4/cs
Sinônimo(s):
Corning® disposable vent cap for GL45 plastic spinner flasks, cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene cap (vented)
polyethylene
esterilidade
sterile (γ-irradiated)
Características
autoclavable: no
disposable
thread finish: 45 GL
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 3567
cor
orange cap
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Individually double bagged.
- Features large knurls for ergonomic handling.
- Sterilized (10-6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommend.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)