Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
MDCI10000
Millipore
® Gerador de imagens de células digitais Milicell
Sinônimo(s):
Captador de imagens celular, DCI Millicell, contador de células, hematômetro, hemociômetro
About This Item
Código UNSPSC:
41102910
NACRES:
NC.57
C × L × A
6 in. × 11 in. × 12 in., Millicell® Digital Cell Imager
peso
5.67 lbGross weight
compatibilidade
USB/Ethernet/Wi-Fi
Descrição geral
Avalie suas culturas celulares com facilidade. Nosso instrumento Millicell® DCI permite uma execução mais eficiente das técnicas diárias repetitivas associadas à passagem de células. Avalie rápida e objetivamente a confluência, a morfologia e as tendências de crescimento para culturas celulares mais consistentes.
Remova a subjetividade usando medidas precisas de confluência!
Compatível com Wi-Fi usando o adaptador USB externo EDIMAX incluído, também compatível com Ethernet.
Ao adquirir nosso instrumento Millicell® DCI, escolha também uma assinatura de software.
  • Assinatura de software para avaliação gratuita: MDCI1TRIAL
  • Assinatura de software por 1 ano: MDCI1T1YR
  • Assinatura de software vitalícia: MDCI1T1LIF
Características e benefícios
  • Análise mais rápida
  • Redução do viés do usuário
  • Confluência, contagem de células e morfologia
  • Hemocitômetro ou medição in situ
  • Captura de imagem com dois cliques
  • Serviço de nuvem conveniente e baseado na web para armazenamento e arquivamento de dados
Componentes
  • Equipamento
  • Fonte de alimentação elétrica. Substituição disponível: MDCI1USBD0N
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Discover the answers to your questions about using the Millicell® DCI Digital Cell Imager, counting cells, and measuring cell confluency and morphology.
Tips and tricks for using the Millicell® Cloud Application to analyze data from the Millicell® DCI digital cell imager.
Cell validation data using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Data for validated non-human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Ver tudo
Protocolos
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Conteúdo relacionado
Simplifique a captura e análise de dados da resistência elétrica transepitelial ou transendotelial (TEER) com melhorias fáceis de usar, incluindo uma interface intuitiva com tela digital, sonda permanente no poço e registro automático de dados.
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Instrumentos de laboratório intuitivos, ferramentas ergonômicas, dados acessíveis e soluções avançadas para laboratórios de pesquisa, biotecnologia e farmacêuticos.