Documentos Principais
C9274
Sigma-Aldrich
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt
~95%
Sinônimo(s):
CTP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N3Na2O14P3
Número CAS:
Peso molecular:
527.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
~95%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
chave InChI
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
P2X4 purinergic receptor agonist.
Nota de preparo
Prepared by the enzymatic phosphorylation of 5′-CMP.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xi Liu et al.
Anti-cancer drugs, 25(6), 690-703 (2014-03-29)
Treatment of mammalian cells with chemotherapeutic drugs can result in perturbations of nucleotide pools. Monitoring these perturbations in cultured tumor cells from human sources is useful for assessment of the effect of drug therapy and a better understanding of the