CLS4872
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 200 ea (Bulk)
Sinônimo(s):
Pipette tips for Velocity
Selecione um tamanho
R$ 3.445,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.445,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
U-bottom bottom
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 200 ea (Bulk)
fabricante/nome comercial
Corning 4872
capacidade
100 mL
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Sterile, disposable reservoirs for efficient reagent handling
- Non-pyrogenic
- Free from DNase/RNase contamination
- Made from modified polystyrene (white)
- Convenient 100 mL capacity
- Compatible with multichannel pipettors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)