Documentos Principais
CLS4873
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
Sinônimo(s):
Pipette tips for Velocity
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 736,00
R$ 736,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 736,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.14
R$ 736,00
Check Cart for Availability
Materiais
U-bottom bottom
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 4873
capacidade
100 mL
Descrição geral
Corning® Costar® reagent disposable reservoirs are used to repetitively fill multichannel pipettors. These reserviors are non-pyrogenic and free of DNase/RNase contamination.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)