C9131
Sodium N-cyclohexylsulfamate
Sinônimo(s):
N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
About This Item
Produtos recomendados
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2