Documentos Principais
29550
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylsulfamic acid
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Cyclamic acid, Cyclohexanesulfamic acid
Selecione um tamanho
500 G
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 1.900,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
179.24
Beilstein:
2208885
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
solid
pf
~180 °C (dec.)
solubilidade
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
chave InChI
HCAJEUSONLESMK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The N-cyclohexylsulfamic acid salts of well−known therapeutic agents were prepared[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Modification of physical properties of certain antitussive and antihistaminic agents by formation of N-cyclohexylsulfamate salts.
J A CAMPBELL et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 51, 931-934 (1962-10-01)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically