71440
Sodium N-cyclohexylsulfamate
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
flakes
doçura
30 × sucrose
perda
≤1.0% loss on drying
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2