C8417
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride
≥98% (TLC), solid, adrenergic neurotoxin
Sinônimo(s):
DSP-4, N-Ethyl-N-(2-chloroethyl)-2-bromobenzylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride, ≥98%, solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 48 mg/mL
0.1 M NaOH: 7 mg/mL
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCN(CCCl)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrClN.ClH/c1-2-14(8-7-13)9-10-5-3-4-6-11(10)12;/h3-6H,2,7-9H2,1H3;1H
chave InChI
NDDRNRRNYOULND-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3