This antibody is validated only for immunohistochemistry and immunocytochemistry. Western blotting is not a recommended technique for this antibody, making it difficult to predict the nature of the bands in Western blotting results.
MAB390
Anti-p75 LNGFR Antibody, Saporin conjugated, clone 192
clone 192, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
saporin
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
192, monoclonal
reatividade de espécies
rat
não deve reagir com
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGFR(4804)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody was used in IH(P).
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
-
Why are there multiple bands on a western blot for the p75 antbody?
1 answer-