Documentos Principais
1.44111
Millipore
Cover Slides
HYCON®
About This Item
Código UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
plate (ready-to-use)
Nível de qualidade
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 100 units
fabricante/nome comercial
HYCON®
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with Agar Strips
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Cover slides are used with the non-irradiated agar strips, for the detection of airborne microorganisms with RCS® Air Samplers. The cover slides are used to cover the agar surface post sampling and during incubation to avoid cross contamination and false positive results.
Aplicação
Cover slides covers the agar strip surface and prevents contamination post sampling and during incubation.
Informações legais
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.