C8058
Chondroitinase B from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate B lyase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Nível de qualidade
conjugado
(Glucosaminoglycan)
Formulário
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.