C7617
Anti-Calnexin antibody, Mouse monoclonal
clone TO-5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CANX, Anti-CNX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TO-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~90 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CANX(821)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence analysis
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)