C4731
Anti-Calnexin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CNX, Anti-IP90, Anti-P90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 90 kDa
reatividade de espécies
canine, rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1:200 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated, Madin Darby canine kidney MDCK cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human hepatocytoma HepG2 cell line
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CANX(821)
mouse ... Canx(12330)
rat ... Canx(29144)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blot analysis
- immunofluorescence
- dual immunofluorescence staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2