MABF2067M
Anti-Calnexin Antibody, clone AF8
clone AF8, from mouse
Sinônimo(s):
IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AF8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CANX(821)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Calnexin in Immunoprecipitation applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8; Rajagopalan, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(1):407-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Calnexin in Immunohistochemistry applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Calnexin in Flow Cytometry applications (Rajagopalan, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(1):407-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Calnexin in Western Blotting applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Calnexin in HeLa, A431 and Huvec cell lines.
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calnexin in MCF7 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1