Documentos
C7157
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin III tetramethyl ester
powder, ≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tetramethyl 3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,18-tetrapropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H46N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
710.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Coproporphyrin III tetramethyl ester, ≥85% (HPLC)
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
powder
pf
168-170 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4C)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-31-23(3)26(10-14-38(46)50-6)34(43-31)19-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)20-35-27(11-15-39(47)51-7)22(2)30(42-35)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-17-,31-18-,32-19-,33-18-,34-19-,35-20-,36-20-
chave InChI
LBHYIBKOOKXTGC-LHPWBCDESA-N
Descrição geral
One of the main tetrapyrrole compounds secreted by Rhodobacter sphaeroides in culture.
Nota de preparo
Enzymatically prepared
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3