This material has not been evaluated for stability under high heat conditions. Stock solutions may be filter sterilized.
691550-M
Zinc (II) Protoporphyrin IX
A potent and selective inhibitor of heme oxygenase, the enzyme which generates carbon monoxide (CO) and biliverdin.
Sinônimo(s):
Zinc (II) Protoporphyrin IX, ZnPP-9
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark red
solubilidade
DMF: soluble
pyridine: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn+2].[n-]1c2cc3nc(cc4[n-]c(cc5nc(cc1c(c2CCC(=O)O)C)c(c5C=C)C)c(c4C=C)C)c(c3CCC(=O)O)C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;
chave InChI
FUTVBRXUIKZACV-RGUWPKJZSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
heme oxygenase
Advertência
Outras notas
Bing, O., et al. 1995. NeuroReport 6, 1369.
Hinchliffe, R.F., et al. 1995. Pediatr. Hematol. Oncol. 12, 455.
Kadoya, C., et al. 1995. Stroke 26, 1035.
Ny, L., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 115, 186.
Luo, D., and Vincent, S.R. 1994. Eur. J. Pharmacol. 267, 263.
Marks, G.S., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 753.
Zhuo, M., et al. 1993. Science 260, 1946.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
-
121°C 15분 고압멸균 오토클레이브를 돌리려고하는데 멸균해도 화학구조상 문제가 없을지에 대하여 여쭙습니다.
1 answer-