440566
Deuteroporphyrin IX dimethyl ester from bovine blood
technical grade, synthetic, 90%
Sinônimo(s):
Dimethyl 3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, NSC 17451
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
adequação da reação
core: porphyrin
reagent type: catalyst
pf
217-220 °C (lit.)
λmax
399 nm
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc3C)cc4nc(cc4C)cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C
InChI
1S/C32H34N4O4/c1-17-11-22-14-27-19(3)23(7-9-31(37)39-5)29(35-27)16-30-24(8-10-32(38)40-6)20(4)28(36-30)15-26-18(2)12-21(34-26)13-25(17)33-22/h11-16,34-35H,7-10H2,1-6H3/b21-13-,22-14-,25-13-,26-15-,27-14-,28-15-,29-16-,30-16-
chave InChI
JDWKDJYBNJTDOW-RWJCOFQGSA-N
Aplicação
- Deuteroporphyrindimethylester Ru(II) complexes
- Rh porphyrins
- Porphyrin-linked nitroimidazole antibiotics
- Porphyrin-fullerene dyads
- Porphyrin-platinum complexes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?