C6617
CBIQ
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzo[f]isoquinoline
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN/c14-13-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-15-13/h1-8H
chave InChI
SHQLTRRYZVBEMR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Artigos
We offer many products related to chloride channels for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.