Documentos
731358
Sigma-Aldrich
8-Bromo-3-methoxyisoquinoline
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥90%
forma
solid
pf
61-67 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2cccc(Br)c2cn1
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-9(11)8(7)6-12-10/h2-6H,1H3
chave InChI
PKOWJHRDTZPIHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3