Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL at 20 °C.
C6158
Crystal Violet
≥90% purity anhydrous basis, ACS reagent, powder
Sinônimo(s):
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Crystal Violet, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% anhydrous basis
Formulário
powder
perda
≤7.5% loss on drying
cor
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
pf
205 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 g/L at 27 °C
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
Absorção
passes test
adequação
passes test for sensitivity as indicator
espectro de atividade do antibiótico
fungi
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Modo de ação
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
can we make the solution just by dissolving in water?
1 answer-