Documentos Principais
C4461
Sigma-Aldrich
Colistina
≥19,000 IU/mg
Sinônimo(s):
Polimixina E
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 668,00
R$ 668,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 668,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
eCl@ss:
34050906
NACRES:
NA.85
R$ 668,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥19,000 IU/mg
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N1[C@H](C(=O)NCC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1=O)CCN)CCN)CC(C)C)CC(C)C)CCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCC(CC)C)CCN)[C@H](O)C)CCN)[C@H](O)C
InChI
1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
chave InChI
ZJIWRHLZXQPFAD-LRYSGCCDSA-N
Descrição geral
Estrutura química: peptídeo
Aplicação
O sulfato de colistina é usado para permeabilizar as membranas celulares bacterianas e estudar a hemaglutinação resistente à manose e a resistência a antibióticos em certos organismos, como A. baumannii [1]. Ele foi usado para estudar a nefrotoxicidade no rim de ratos [2], e CIMs, cinética de morte microbiana (time-kill) e efeito pós-antibiótico (PAE) contra Pseudomonas aeruginosa [3].
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Liga-se a lipídios na membrana citoplasmática da célula de bactérias gram negativas e prejudica a integridade da parede celular.
Espectro da ação antimicrobiana: Bactérias gram negativas.
Modo de ação: Liga-se a lipídios na membrana citoplasmática da célula de bactérias gram negativas e prejudica a integridade da parede celular.
Espectro da ação antimicrobiana: bactérias gram negativas. Propõe-se que a reabsorção renal da colistina pode envolver transportadores de cátions orgânicos e transportadores de peptídeos, e que o processo é sensível ao pH[2].
Nota de análise
Livremente solúvel em água, praticamente insolúvel em acetona e em etanol (96%)
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Lisa M Leung et al.
Journal of clinical microbiology, 57(3) (2018-12-21)
Acinetobacter baumannii is a prevalent nosocomial pathogen with a high incidence of multidrug resistance. Treatment of infections due to this organism with colistin, a last-resort antibiotic of the polymyxin class, can result in the emergence of colistin-resistant strains. Colistin resistance
Deepesh Nagarajan et al.
Science advances, 5(7), eaax1946-eaax1946 (2019-07-30)
Drug resistance is a public health concern that threatens to undermine decades of medical progress. ESKAPE pathogens cause most nosocomial infections, and are frequently resistant to carbapenem antibiotics, usually leaving tigecycline and colistin as the last treatment options. However, increasing
Xingchen Bian et al.
International journal of antimicrobial agents, 57(2), 106271-106271 (2020-12-23)
Polymyxin-based combination therapy is often used to treat carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii (A. baumannii) infections. Although sulbactam is intrinsically active against A. baumannii, few studies have investigated colistin/sulbactam combinations against carbapenem-resistant A. baumannii. Whole genome sequencing was undertaken on eight carbapenem-resistant (colistin-susceptible)
Peng Cui et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(11), 6867-6871 (2016-09-08)
Persisters are small populations of quiescent bacterial cells that survive exposure to bactericidal antibiotics and are responsible for many persistent infections and posttreatment relapses. However, little is known about how to effectively kill persister bacteria. In the work presented here
José María Saugar et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 50(4), 1251-1256 (2006-03-30)
Acinetobacter baumannii has successfully developed resistance against all common antibiotics, including colistin (polymyxin E), the last universally active drug against this pathogen. The possible widespread distribution of colistin-resistant A. baumannii strains may create an alarming clinical situation. In a previous
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. 1. What is the solubility of this antibiotic in water? How many mg of the substance can dissolve in 1 mL of water? 2. After preparing a diluted solution of the antibiotic in water, where should it be stored, and what is the recommended storage duration?
    1 answer
    1. This material is quite soluble in water. The rate of solubility in water has not been established. However, other sources report rates up to 560 mg/mL. Solutions prepared in water are stable when refrigerated at 2-8 °C for at least 60 days. Avoid storing solutions prepared in isotonic buffers, as the literature indicates a possible increase in the rate of decomposition.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. what is potency in microgram/mg?
    1 answer
    1. As per the International Standard Preparation (1968), for comparative purposes, each microgram (ug) of colistin base is equivalent to 30 units. As an example, a lot reporting an activity of 22,891 units/mg would have the equivalent of 763 ug of colistin base per mg solid. This product has a minimum activity specification of 19,000 IU/mg, which equates to 633 ug colistin base per mg solid. The activity is reported on a lot specific basis on the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c4461#product-documentation
      Helpful?
  5. What is the recommended storage temperature for the powder after opening the bottle and weighing 10 mg?
    1 answer
    1. The product should be stored at 2-8°C both before and after it is opened.
      Helpful?
  6. May you please indicate if this product is from a biological source or if it is synthesized? Many thanks
    1 answer
    1. Currently, this product is produced from an animal component free microbial fermentation process. A lot specific Certificate of Origin can be supplied by our Technical Service team who can assist you with further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  7. What is the molecular weight?
    1 answer
    1. The average molecular weight is 1155.4 g/mol.
      Helpful?
  8. After opening the bottle and weigh 10 mg of powder what about storage of powder after opening in refrigerator or no ?
    1 answer
    1. This product should be stored in 2-8°C before and after opening.