Documentos Principais
C5876
Sigma-Aldrich
Z-Cys(Bzl)-OH
Sinônimo(s):
N-Cbz-S-benzyl-L-cysteine, Nα-Z-S-benzyl-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H19NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
345.41
Beilstein:
1155032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)