A9285
α1-Antichymotrypsin from human plasma
≥92.5% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.5% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
55-66 kDa
técnica(s)
microbiological culture: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SERPINA3(12)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.