SAB2702256
Monoclonal Anti-Influenza A virus H1N1 NA (Neuraminidase) antibody produced in mouse
clone GT288, affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT288, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
influenza A virus
concentração
1mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade