C5736
Monoclonal Anti-μ-Calpain (Calpain I, subunit p80) antibody produced in mouse
clone 15C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-CANP, Anti-CANP1, Anti-CANPL1, Anti-SPG76, Anti-muCANP, Anti-muCL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15C10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL (native and denaturing conditions)
indirect ELISA: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CAPN1(823) , CAPNS1(826)
mouse ... Capn1(12333) , Capns1(12336)
rat ... Capn1(29153) , Capns1(29156)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?