C6895
Cefaclor
Sinônimo(s):
7-(D-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
solubilidade
soluble (slightly soluble in water, practically insoluble in methanol, ethanol)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(Cl)=C(N2C1=O)C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,14-/m1/s1
chave InChI
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves