C3809
Ceftazidime hydrate
90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer
Sinônimo(s):
1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinum
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90.0-105.0%
forma
powder or crystals
contém
~10% sodium carbonate as stabilizer
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(C)(O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3ccccc3)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4)C(O)=O
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
chave InChI
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves