C5554
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
Sinônimo(s):
m-CPP
About This Item
Produtos recomendados
pf
210-214 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
chave InChI
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2C(3358)
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?