T8533
o-Tolidine
≥95% purity, powder or chunks
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
o-Tolidine, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or chunks
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to light brown
pf
128-131 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
chave InChI
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
White Rot Fungus Trametes versicolor