Documentos
C5374
Sigma-Aldrich
CB-DMB
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23Cl2N7O
Número CAS:
Peso molecular:
472.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
InChI
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
chave InChI
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX); pan-inhibitor of the NA+-Ca2+exchanger isoforms.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.