Documentos Principais
C5236
Sigma-Aldrich
CelLytic IB Inclusion Body Solubilization Reagent
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 894,00
100 ML
R$ 2.655,00
R$ 894,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 894,00
100 ML
R$ 2.655,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116134
NACRES:
NA.56
R$ 894,00
Check Cart for Availability
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
CelLytic IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
Informações legais
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)