PROTMEM
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit
Selecione um tamanho
R$ 1.641,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.641,00
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Innovative detergent preparations - Improved solubility allows for higher protein loads and greater visibility of low abundance proteins in 2D gels.
- Two pre-mixed solubilization solutions - Removes interfereing non-membrane proteins prior to extractions, resulting in uncluttered 2D arrays.
- Pre-measured reducing & alkylating reagents - Easy-to-use reagents provide improved IEF resolution.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)