C4045
Chondroitin disaccharide Δdi-4S sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc-4S
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O[C@@H]1OC(=C[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H21NO14S.2Na/c1-5(18)15-6(3-16)11(12(8(20)4-17)29-30(24,25)26)28-14-10(21)7(19)2-9(27-14)13(22)23;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-21H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/t6-,7-,8+,10+,11+,12-,14-;;/m0../s1
chave InChI
DFRMXDKXNRVAFE-WBOKVGFFSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.