Documentos Principais
H9649
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid disaccharide ΔDiHA sodium salt
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-ΔUA-(1→3)-GlcNAc
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 5.857,00
R$ 5.857,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 5.857,00
About This Item
Fórmula linear:
C14H20NO11Na
Número CAS:
Peso molecular:
401.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 5.857,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
(Rooster)
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
chave InChI
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcNAc = N-acetyl-D-glucosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Nota de preparo
Product of digestion of hyaluronic acid by chondroitinase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)