C3515
Catalase from Aspergillus niger
ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
H2O2:H2O2 oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aspergillus niger
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥4,000 units/mg protein
peso molecular
tetramer ~250 kDa
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
FISH: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Catalase is an active enzyme present in aerobic organisms. It is a ferric hemoprotein and a tetramer.
Aplicação
- as a positive control during the functional characterization of Clostridium difficile spore coat proteins.
- as a component of the catalase solution to prepare GLOX buffer with enzymes to maintain the embryos of Caenorhabditis elegans before single-molecule fluorescence in situ hybridization (smFISH) studies
- as a component of the imaging buffer for stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) imaging of platelet-rich plasma
- as a supplement in Todd Hewitt media plus 0.5 % yeast extract (THY) media for the neutralization of pneumococcal H2O2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
anticorpo
enzima
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
This procedure may be used for all Catalase products.