C4963
Catalase−polyethylene glycol
lyophilized powder, ~40,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
PEG-Catalase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
~40,000 units/mg protein
peso molecular
PEG 5,000
composição
Protein, ~50% E405
Extensão da rotulagem
~40 mol PEG per mol protein
ligação da matriz
secondary amine linkage.
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3