SAB5200430
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 1 - Apc antibody produced in mouse
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-GABA-B receptor 1, Anti-GPRC3A
Selecione um tamanho
R$ 2.696,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.696,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S93A-49, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 115 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gabbr1(81657)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)