C3032
Cesium chloride
for molecular biology, ≥99% (silver nitrate titration)
Sinônimo(s):
CsCl, cesium monochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Ensaio
≥99% (silver nitrate titration)
forma
powder
Impurezas
≤0.001% Li
≤0.01% Pb
pf
645 °C (lit.)
absorção
≤0.02 at 280 nm at 50%
≤0.1 at 260 nm at 50%
atividade externa
DNase exonuclease, Nickase endonuclease, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1