1.02038
Cloreto de césio
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Cloreto de césio
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulário
solid
potência
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
646 °C
solubilidade
1860 g/L
densidade
3.97 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1800 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Al (alumínio): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,0003%
K (potássio): ≤ 0,002%
Li (lítio): ≤ 0,00005 %
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,002%
Pb (chumbo): ≤ 0,0001%
Rb (rubídio): ≤ 0,008%
Zn (zinco): ≤ 0,0003%
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1