C2659
Chromomycin A₃
from Streptomyces griseus, ≥95% (HPLC), powder, RNA synthesis inhibitor
Sinônimo(s):
Aburamycin B, CMA3, NSC 58514
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chromomycin A3 from Streptomyces griseus, ≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
fungi
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1[C@@H](O)CC(O[C@H]1C)O[C@H]2CC(O[C@@H](C)[C@H]2OC(C)=O)Oc3cc4cc5C[C@@H]([C@@H](OC)C(=O)[C@@H](O)[C@H](C)O)[C@H](OC6C[C@@H](OC7C[C@H](OC8C[C@](C)(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)O8)[C@@H](O)[C@H](C)O7)[C@H](O)[C@@H](C)O6)C(=O)c5c(O)c4c(O)c3C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24+,25-,26-,27-,32-,33-,35+,36-,37-,38?,39?,40?,41?,42?,46-,47+,48-,52+,53+,54+,55-,56-,57-/m0/s1
chave InChI
ZYVSOIYQKUDENJ-MTPXVABGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.